1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-2-carboxylic acid
011431-10G
FLUO011431-10GEA 42.9 EUR
FLUO011431-10G
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
1,4-Benzodioxan-2-carbonsäure
Formel: C₉H₈O₄
Molecular Weight: 180,16 g/mol
MDL: MFCD00084888
CAS-Nummer: 3663-80-7