3'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011462-500MG
FLUO011462-500MGEA
0
EUR
FLUO011462-500MG
3'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
3'-Methoxybiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₂O₃ |
MDL:
MFCD03426465 CAS-Nummer: 38087-96-6 |