3',5'-Dichlorbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011480-500MG
FLUO011480-500MGEA
0
EUR
FLUO011480-500MG
3',5'-Dichlorbiphenyl-2-carbonsäure
3',5'-Dichlorbiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
CAS-Nummer:
669713-82-0 |