3',5'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011481-500MG
FLUO011481-500MGEA
0
EUR
FLUO011481-500MG
3',5'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
3',5'-Dichlorbiphenyl-3-carbonsäure
Formel:
C₁₃H₈Cl₂O₂ |
CAS-Nummer:
380228-57-9 |