4'-Formylbiphenyl-2-carbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011501-500MG
FLUO011501-500MGEA
0
EUR
FLUO011501-500MG
4'-Formylbiphenyl-2-carbonsäure
4'-Formylbiphenyl-2-carbonsäure
Formel:
C₁₄H₁₀O₃ |
MDL:
MFCD03426394 CAS-Nummer: 112804-58-7 |