1-Boc-2-cyanpiperidin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
tert-Butyl 2-cyanopiperidine-1-carboxylate
011512-5G
FLUO011512-5GEA
82.1
EUR
FLUO011512-5G
1-Boc-2-cyanpiperidin
1-Boc-2-cyanpiperidin
Formel:
C₁₁H₁₈N₂O₂ Molecular Weight: 210,27 g/mol |
MDL:
MFCD01861221 CAS-Nummer: 153749-89-4 |