(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(S)-tert-Butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, (3S)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected
011516-5G
FLUO011516-5GEA
0
EUR
FLUO011516-5G
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
(S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD02683204 CAS-Nummer: 147081-29-6 |