(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(3R)-3-Methylpiperazine, N1-BOC protected, (R)-1-Boc-3-Methylpiperazine, (R)-1-Boc-3-methyl-piperazine
011517-5G
FLUO011517-5GEA
79.1
EUR
FLUO011517-5G
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
(R)-(+)-1-Boc-3-methylpiperazin
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
MDL:
MFCD02683205 CAS-Nummer: 163765-44-4 |