1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Lieferant: FLUOROCHEM
011534-5G
011534-1G
FLUO011534-5GEA
29.9
EUR
FLUO011534-5G
FLUO011534-1G
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
1-Boc-isonipecotinsäuremethylester
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ |
MDL:
MFCD02183584 CAS-Nummer: 124443-68-1 |