1-Boc-4-piperidinessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]acetic acid, 2-(1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)acetic acid, 1-(tert-Butoxycarbonyl)-4-piperidylacetic acid
011563-1G
011563-5G
FLUO011563-1GEA
31.1
EUR
FLUO011563-1G
FLUO011563-5G
1-Boc-4-piperidinessigsäure
1-Boc-4-piperidinessigsäure
Formel:
C₁₂H₂₁NO₄ |
MDL:
MFCD00800239 CAS-Nummer: 157688-46-5 |