14-Brom-1-tetradecanol
Lieferant: FLUOROCHEM
011577-5G
FLUO011577-5GEA 0 EUR
FLUO011577-5G
14-Brom-1-tetradecanol
14-Brom-1-tetradecanol
Formel: HO(CH₂)₁₃CH₂Br
MDL: MFCD01076225
CAS-Nummer: 72995-94-9