2-Brom-6-formylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Bromopyridine-2-carboxaldehyde, 6-Bromopyridine-2-carbaldehyde, 6-Bromo-2-pyridinecarboxaldehyde
011583-5G
FLUO011583-5GEA
55.4
EUR
FLUO011583-5G
2-Brom-6-formylpyridin
2-Brom-6-formylpyridin
Formel:
C₆H₄BrNO Molecular Weight: 186,01 g/mol |
MDL:
MFCD02683546 CAS-Nummer: 34160-40-2 |