6-Brompiperonal
Lieferant: FLUOROCHEM
011589-10G 011589-100G
FLUO011589-10GEA 165 EUR
FLUO011589-10G FLUO011589-100G
6-Brompiperonal
6-Brompiperonal
Formel: C₈H₅BrO₃
MDL: MFCD00022952
CAS-Nummer: 15930-53-7