α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
α-Brom-3-nitro-p-toluylsäure, 4-(Brommethyl)-3-nitrobenzoesäure
011593-50G
FLUO011593-50GEA
0
EUR
FLUO011593-50G
α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure
α-Brom-3-nitro-p-tolylsäure
Formel:
C₈H₆BrNO₄ Molecular Weight: 260,04 g/mol Schmelzpunkt: 132 °C |
MDL:
MFCD00216575 CAS-Nummer: 55715-03-2 UN: 3261 ADR: 8,III |