3-Chlor-o-toluylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
011627-5G
FLUO011627-5GEA
0
EUR
FLUO011627-5G
3-Chlor-o-toluylsäure
3-Chlor-o-toluylsäure
Formel:
C₈H₇ClO₂ Molecular Weight: 170,6 g/mol |
MDL:
MFCD00053312 CAS-Nummer: 7499-08-3 |