4-Chlorisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
7-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione, 7-Chloro-2H-3,1-benzoxazine-2,4(1H)-dione
011636-10G
FLUO011636-10GEA
143
EUR
FLUO011636-10G
4-Chlorisatosäureanhydrid
4-Chlorisatosäureanhydrid
Formel:
C₈H₄ClNO₃ Molecular Weight: 197,58 g/mol |
MDL:
MFCD00090431 CAS-Nummer: 40928-13-0 |