4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Lieferant: FLUOROCHEM
011645-50G
FLUO011645-50GEA
0
EUR
FLUO011645-50G
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
4-(4-Chlorphenyl)-4-piperidinol
Formel:
C₁₁H₁₄ClNO |
MDL:
MFCD00006001 CAS-Nummer: 39512-49-7 EINECS: 254-479-8 |