2,7-Dichlorchinoxalin
Lieferant: FLUOROCHEM
011680-5G
FLUO011680-5GEA 2070 EUR
FLUO011680-5G
2,7-Dichlorchinoxalin
2,7-Dichloroquinoxaline
Formel: C₈H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 199,04 g/mol
MDL: MFCD03426386
CAS-Nummer: 59489-31-5