2,6-Dichlornicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2,6-Dichlor-3-pyridincarbonsäure, 2,6-Dichlorpyridin-3-carbonsäure
011683-5G
FLUO011683-5GEA 45.9 EUR
FLUO011683-5G
2,6-Dichlornicotinsäure
2,6-Dichlornicotinsäure
Formel: C₆H₃Cl₂NO₂
MDL: MFCD00075583
CAS-Nummer: 38496-18-3