2,3-Dimethoxy-p-benzochinon
Lieferant: FLUOROCHEM
011693-1G
FLUO011693-1GEA
1090
EUR
FLUO011693-1G
2,3-Dimethoxy-p-benzochinon
2,3-Dimethoxy-p-benzochinon
Formel:
C₈H₈O₄ |
MDL:
MFCD00016366 CAS-Nummer: 3117-02-0 EINECS: 221-489-9 |