(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
011708-5G
011708-1G
FLUO011708-5GEA
203
EUR
FLUO011708-5G
FLUO011708-1G
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1R,2R)-(+)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ |
MDL:
MFCD00082769 CAS-Nummer: 35132-20-8 |