(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Lieferant: FLUOROCHEM
011709-5G
FLUO011709-5GEA
110
EUR
FLUO011709-5G
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
(1S,2S)-(-)-1,2-Diphenylethylendiamin
Formel:
C₁₄H₁₆N₂ |
MDL:
MFCD00082751 CAS-Nummer: 29841-69-8 |