5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
|
Achtung
|
011765-50G
FLUO011765-50GEA
0
EUR
FLUO011765-50G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₅NO₄ Molecular Weight: 167,12 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007332 CAS-Nummer: 42454-06-8 EINECS: 255-832-9 |