5-Hydroxy-DL-tryptophan
Lieferant: FLUOROCHEM
011780-10G
FLUO011780-10GEA 0 EUR
FLUO011780-10G
5-Hydroxy-DL-tryptophan
5-Hydroxy-DL-tryptophan
Formel: C₁₁H₁₂N₂O₃
Schmelzpunkt: 301 °C
Dichte: 1,405 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00005651
CAS-Nummer: 56-69-9
EINECS: 200-284-8
Merck Index: 13,04873