Maleimid

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

011793-50G
FLUO011793-50GEA 0 EUR
FLUO011793-50G
Maleimid
Maleimid
Formel: C₄H₃NO₂
Siedepunkt: 102…105 °C (55 mmHg)
Schmelzpunkt: 90…93 °C
Dichte: 1,2493 g/cm³ (106 °C)
MDL: MFCD00005494
CAS-Nummer: 541-59-3
EINECS: 208-787-4
UN: 2923
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR