2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
011797-5G
FLUO011797-5GEA
446
EUR
FLUO011797-5G
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyd
2-Methoxy-4-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₄ Molecular Weight: 181,15 g/mol |
MDL:
MFCD02683052 CAS-Nummer: 136507-15-8 |