3-Methylisatosäureanhydrid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 8-Methyl-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
011816-10G
FLUO011816-10GEA 936 EUR
FLUO011816-10G
3-Methylisatosäureanhydrid
3-Methylisatosäureanhydrid
Formel: C₉H₇NO₃
Molecular Weight: 177,1568 g/mol
MDL: MFCD03426399
CAS-Nummer: 66176-17-8