3-Methylglutarsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011821-100G
FLUO011821-100GEA
516
EUR
FLUO011821-100G
3-Methylglutarsäure
3-Methylglutarsäure
Formel:
C₆H₁₀O₄ Molecular Weight: 146,1412 g/mol |
MDL:
MFCD00002727 CAS-Nummer: 626-51-7 EINECS: 210-951-5 |