3-Methylcyclopentadecanon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Methylcyclopentadecanone, Muscone
011825-1G
FLUO011825-1GEA 131 EUR
FLUO011825-1G
3-Methylcyclopentadecanon
3-Methylcyclopentadecanon
Formel: C₁₆H₃₀O
Siedepunkt: 80 °C (0,01 mmHg)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,9268 g/cm³ (15 °C)
MDL: MFCD00211114
CAS-Nummer: 541-91-3
EINECS: 208-795-8
Merck Index: 12,06392