6-Fluorchromon
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
6-Fluoro-4H-chromen-4-one
012053-10G
FLUO012053-10GEA
0
EUR
FLUO012053-10G
6-Fluorchromon
6-Fluorchromon
Formel:
C₉H₅FO₂ Molecular Weight: 164,14 g/mol |
MDL:
MFCD03094002 CAS-Nummer: 105300-38-7 |