5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Fluoro-2-(5-isoxazolyl)phenol, 5-(5-Fluoro-2-hydroxyphenyl)isoxazole
012150-5G
FLUO012150-5GEA 142 EUR
FLUO012150-5G
5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol
5-(5-Fluor-2-hydroxyphenyl)isoxazol
Formel: C₉H₆FNO₂
MDL: MFCD03070563
CAS-Nummer: 288401-62-7