(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: L(-)-2-Amino-1-butanol
012703-5G
FLUO012703-5GEA 47.6 EUR
FLUO012703-5G
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
(R)-(-)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,936 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00064419
CAS-Nummer: 5856-63-3
EINECS: 227-476-4