(S)-(+)-2-Amino-1-butanol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: D(+)-2-Amino-1-butanol

012704-1G
FLUO012704-1GEA 31.1 EUR
FLUO012704-1G
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
(S)-(+)-2-Amino-1-butanol
Formel: C₄H₁₁NO
Molecular Weight: 89,14 g/mol
Siedepunkt: 172 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 0,947 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064418
CAS-Nummer: 5856-62-2
EINECS: 227-475-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR