(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

012705-1G 012705-5G
FLUO012705-1GEA 45.9 EUR
FLUO012705-1G FLUO012705-5G
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
(1R,2R)-(-)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 14…15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062985
CAS-Nummer: 20439-47-8
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR