(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan

Lieferant: FLUOROCHEM

012706-1G
FLUO012706-1GEA 31.1 EUR
FLUO012706-1G
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
(1S,2S)-(+)-1,2-Diaminocyclohexan
Formel: C₆H₁₄N₂
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 40…43 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00062986
CAS-Nummer: 21436-03-3
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR