5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-Brom-2-fluor-3-picolin
012711-1G
FLUO012711-1GEA 31.1 EUR
FLUO012711-1G
5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
5-Brom-2-fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Molecular Weight: 190,01 g/mol
MDL: MFCD03095091
CAS-Nummer: 29312-98-9