3-Brom-2-fluor-5-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Brom-2-fluor-5-picolin
012712-1G
012712-5G
FLUO012712-1GEA
31.1
EUR
FLUO012712-1G
FLUO012712-5G
3-Brom-2-fluor-5-methylpyridin
3-Bromo-2-fluoro-5-methylpyridine
Formel:
C₆H₅BrFN Molecular Weight: 190.01 g/mol |
MDL:
MFCD03095305 CAS-Nummer: 17282-01-8 |