4-Hydroxy-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 3-Nitro-4-pyridinol
012733-25G
FLUO012733-25GEA 39.6 EUR
FLUO012733-25G
4-Hydroxy-3-nitropyridin
4-Hydroxy-3-nitropyridine
Formel: C₅H₄N₂O₃
Molecular Weight: 140,10 g/mol
MDL: MFCD00128874
CAS-Nummer: 5435-54-1