2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
012735-25G
FLUO012735-25GEA
52.5
EUR
FLUO012735-25G
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
2,6-Dichlor-5-fluornicotinonitril
Formel:
C₆HCl₂FN₂ Molecular Weight: 190,99 g/mol |
MDL:
MFCD01863289 CAS-Nummer: 82671-02-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |