2,6-Dichlor-3-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
012736-25G
FLUO012736-25GEA
0
EUR
FLUO012736-25G
2,6-Dichlor-3-nitropyridin
2,6-Dichloro-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Cl₂N₂O₂ Molecular Weight: 192,99 g/mol Schmelzpunkt: 67…68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006234 CAS-Nummer: 16013-85-7 EINECS: 240-151-1 |