4-Iodsalicylsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Hydroxy-4-iodobenzoic acid
012739-5G
FLUO012739-5GEA
141
EUR
FLUO012739-5G
4-Iodsalicylsäure
4-Iodsalicylsäure
Formel:
C₇H₅IO₃ Molecular Weight: 264,02 g/mol |
MDL:
MFCD00061127 CAS-Nummer: 16870-28-3 |