6-Nitro-o-toluidin

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 2-Methyl-6-nitroanilin, 6-Nitro-2-methylanilin, 2-Amino-3-nitrotoluol

012746-25G
FLUO012746-25GEA 36.9 EUR
FLUO012746-25G
6-Nitro-o-toluidin
6-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Siedepunkt: 120…124 °C (1 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…94 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007744
CAS-Nummer: 570-24-1
EINECS: 209-329-6
UN: 2660
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR