3,5-Dichlorbenzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
013039-5G 013039-25G
FLUO013039-5GEA 39.9 EUR
FLUO013039-5G FLUO013039-25G
3,5-Dichlorbenzylalkohol
3,5-Dichlorbenzylalkohol
Formel: C₇H₆Cl₂O
Siedepunkt: 264 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 82 °C
MDL: MFCD00004634
CAS-Nummer: 60211-57-6
EINECS: 262-109-1
UN: 2250
ADR: 6.1,II