3,4-Difluorphenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
013040-25G
013040-5G
FLUO013040-25GEA
63.9
EUR
FLUO013040-25G
FLUO013040-5G
3,4-Difluorphenylboronsäure
3,4-Difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00807405 CAS-Nummer: 168267-41-2 |