3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-(Trifluormethoxy)phenylmercaptan, 3-(Trifluormethoxy)benzolthiol
013053-1G
013053-5G
FLUO013053-1GEA
136
EUR
FLUO013053-1G
FLUO013053-5G
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
3-(Trifluormethoxy)thiophenol
Formel:
C₇H₅F₃OS Molecular Weight: 194.18 g/mol |
MDL:
MFCD01320799 CAS-Nummer: 220239-66-7 UN: 2810 ADR: 6.1 III |