3-Brom-4-fluoranilin
Lieferant: FLUOROCHEM
013091-5G
013091-25G
FLUO013091-5GEA
45.9
EUR
FLUO013091-5G
FLUO013091-25G
3-Brom-4-fluoranilin
3-Brom-4-fluoranilin
Formel:
C₆H₅BrFN |
MDL:
MFCD03788559 CAS-Nummer: 656-64-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |