2-Fluor-4-nitroanilin
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
FL13094.POR
013094-25G
013094-5G
013094-10G
013094-1G
CHMPFL13094.POREA
0
EUR
CHMPFL13094.POR
FLUO013094-25G
FLUO013094-5G
FLUO013094-10G
FLUO013094-1G
2-Fluor-4-nitroanilin
2-Fluor-4-nitroanilin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00034560 CAS-Nummer: 369-35-7 EINECS: 206-719-8 |