Dansylfluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 5-(Dimethylamino)naphthalin-1-sulfonylfluorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonylfluorid, 5-(Dimethylamino)naphthalinsulfonsäurefluorid
013104-1G
FLUO013104-1GEA 479 EUR
FLUO013104-1G
Dansylfluorid
Dansylfluorid
Formel: C₁₂H₁₂FNO₂S
Molecular Weight: 253.3 g/mol
MDL: MFCD00042702
CAS-Nummer: 34523-28-9
EINECS: 252-071-4