5-Iodisatin
Lieferant: FLUOROCHEM
013160-5G
013160-25G
FLUO013160-5GEA
82.1
EUR
FLUO013160-5G
FLUO013160-25G
5-Iodisatin
5-Iodisatin
Formel:
C₈H₄INO₂ |
MDL:
MFCD00016899 CAS-Nummer: 20780-76-1 EINECS: 244-035-1 |