3-Nitrobenzophenon

Lieferant: CHEMPUR
Achtung

Synonyme: m-Nitrobenzophenon

FL13173.POR 013173-25G 013173-5G
CHMPFL13173.POREA 0 EUR
CHMPFL13173.POR FLUO013173-25G FLUO013173-5G
3-Nitrobenzophenon
3-Nitrobenzophenon
Formel: C₁₃H₉NO₃
Molecular Weight: 227.22 g/mol
Siedepunkt: 136…138 °C (0.005 mmHg)
Schmelzpunkt: 95
Dichte: 1.367 g/cm³ (0 °C)
MDL: MFCD00007257
CAS-Nummer: 2243-80-3
EINECS: 218-819-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR